Learn More
Ácido 4-(n-butoxi)fenilacético, + 98 %, Thermo Scientific™
18.70€ - 74.90€
CAS | 4547-57-3 |
---|---|
Fórmula molecular | C12H16O3 |
Peso molecular (g/mol) | 208.257 |
Número MDL | MFCD00016832 |
Clave InChI | KLJMYYFCWBVKEE-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 4-butoxyphenylacetic acid, 4-n-butoxyphenylacetic acid, benzeneacetic acid, 4-butoxy, 2-4-butoxyphenyl acetic acid, acetic acid, p-butoxyphenyl, 4-butoxyphenyl acetic acid, 4-butoxybenzeneacetic acid, p-butoxyphenyl acetic acid, 4-butoxy-phenyl-acetic acid, p-butoxyphenylacetic acid |
PubChem CID | 78304 |
Nombre IUPAC | ácido 2-(4-butoxifenil)acético |
SMILES | CCCCOC1=CC=C(C=C1)CC(=O)O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11318055
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L08231.03 |
1 g | |||||||
11328055
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L08231.06 |
5 g |
74.90€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
4547-57-3 | |
208.257 | |
KLJMYYFCWBVKEE-UHFFFAOYSA-N | |
78304 | |
CCCCOC1=CC=C(C=C1)CC(=O)O |
C12H16O3 | |
MFCD00016832 | |
4-butoxyphenylacetic acid, 4-n-butoxyphenylacetic acid, benzeneacetic acid, 4-butoxy, 2-4-butoxyphenyl acetic acid, acetic acid, p-butoxyphenyl, 4-butoxyphenyl acetic acid, 4-butoxybenzeneacetic acid, p-butoxyphenyl acetic acid, 4-butoxy-phenyl-acetic acid, p-butoxyphenylacetic acid | |
ácido 2-(4-butoxifenil)acético |
Especificaciones
4-(n-Butoxy)phenylacetic acid | |
87°C to 89°C | |
MFCD00016832 | |
4-butoxyphenylacetic acid, 4-n-butoxyphenylacetic acid, benzeneacetic acid, 4-butoxy, 2-4-butoxyphenyl acetic acid, acetic acid, p-butoxyphenyl, 4-butoxyphenyl acetic acid, 4-butoxybenzeneacetic acid, p-butoxyphenyl acetic acid, 4-butoxy-phenyl-acetic acid, p-butoxyphenylacetic acid | |
CCCCOC1=CC=C(C=C1)CC(=O)O | |
208.257 | |
208.26 |
4547-57-3 | |
C12H16O3 | |
1105534 | |
KLJMYYFCWBVKEE-UHFFFAOYSA-N | |
ácido 2-(4-butoxifenil)acético | |
78304 | |
≥98% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H302-H315-H319-H335
Nocivo en caso de ingestión.
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H335.
missing translation for 'einecsNumber' : 224-904-1
missing translation for 'rtecsNumber' : AF6945000.
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes