Learn More
4-n-Butoxifenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11499972
4-n-Butoxifenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11499972
5 g
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Código de producto. 11499972
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A12076.06
Solicitar formato a granel o personalizado
It is an intermediate of liquid crystals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un intermediario de cristales líquidos.
Solubilidad
Soluble en acetona y etanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenger alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 122-94-1
Fórmula molecular C10H14O2
Peso molecular (g/mol) 166.22
Número MDL MFCD00002336
Clave InChI MBGGFXOXUIDRJD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenol, 4-butoxy, p-butoxyphenol, 4-n-butoxyphenol, phenol, p-butoxy, hydroquinone monobutyl ether, unii-8188dbs68j, 4-normal-butoxyphenol, 4-butoxy-pheno, 4-butoxy-phenol, 4-n-butyloxyphenol
PubChem CID 31233
ChEBI CHEBI:34392
Nombre IUPAC 4-butoxifenol
SMILES CCCCOC1=CC=C(O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-n-Butoxyphenol
Punto de fusión 63°C to 66°C
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Soluble in acetone and ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.22
Porcentaje de pureza 98%
RUO – Research Use Only
Título del producto
4-n-Butoxifenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >