Learn More
Isocianato de 4-n-butilfenilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11372367
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
11372367 5 g 5 g
11362367 1 g 1 g
11382367 25 g 25 g
3 options
Código de producto. 11372367
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L09957.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 69342-47-8 | C11H13NO | 175.231 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 69342-47-8
Fórmula molecular C11H13NO
Peso molecular (g/mol) 175.231
Número MDL MFCD00013882
Clave InChI LJJRXPXDTAUVQU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-butylphenyl isocyanate, 4-n-butylphenyl isocyanate, benzene, 1-butyl-4-isocyanato, benzene,1-butyl-4-isocyanato, 4-butylbenzenisocyanate, 4-butylphenylisocyanate, acmc-209o7f, 1-butyl-4-isocyanato-benzene, 4-n-butyl phenyl isocyanate
PubChem CID 2796313
Nombre IUPAC 1-butil-4-isocianatobenceno
SMILES CCCCC1=CC=C(C=C1)N=C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-n-Butylphenyl isocyanate
Punto de ebullición 107°C to 108°C (3 mmHg)
Temperatura de inflamación 108°C (226°F)
Cantidad 5 g
Número UN UN2206
Beilstein 390859
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.23
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-n-Butylphenyl isocyanate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 4-Butylphenyl Isocyanate