Learn More
Cloruro de 4-n-hexilbenzoílo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11407587
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50606-95-6
Fórmula molecular C13H17ClO
Peso molecular (g/mol) 224.73
Número MDL MFCD00000701
Clave InChI XRAHLPNMIIAEPP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-n-hexylbenzoyl chloride, benzoyl chloride, 4-hexyl, p-hexylbenzoyl chloride, 4-n-hexylbenzoylchloride, 4-n-hexyl-benzoyl chloride, 4-hexylbenzoyl chloride, para-n-hexyl benzoic acid chloride, 4-hexylbenzene-1-carbonyl chloride
PubChem CID 170863
Nombre IUPAC cloruro de 4-hexilbenzoílo
SMILES CCCCCCC1=CC=C(C=C1)C(Cl)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-n-Hexylbenzoyl chloride
Densidad 1.029
Punto de ebullición 176°C to 177°C (22 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.5256
Cantidad 25 g
Número UN UN3265
Beilstein 2208938
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.73
Porcentaje de pureza 98%