Learn More
4-n-Hexilbifenilo, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11442828
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 11442828
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A16801.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 59662-31-6
Fórmula molecular C18H22
Peso molecular (g/mol) 238.37
Número MDL MFCD00009527
Clave InChI XRPVQXPWEVJKTN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-hexylbiphenyl, 4-hexyl-1,1'-biphenyl, 4-n-hexylbiphenyl, 1-hexyl-4-phenyl-benzene, acmc-20amhe, pubchem2517, 4-hexyl-1-phenylbenzene, maybridge1_001959, 1,1'-biphenyl, 4-hexyl
PubChem CID 108797
Nombre IUPAC 1-hexil-4-fenilbenceno
SMILES CCCCCCC1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nombre del producto químico o material 4-n-Hexylbiphenyl
Punto de fusión 29°C to 31°C
Densidad 0.988
Punto de ebullición 148°C to 150°C (2 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.37
Porcentaje de pureza 98%
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis