Learn More
4-n-Hexilbifenilo, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7023351
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. 11442828
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A16801.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 59662-31-6
Fórmula molecular C18H22
Peso molecular (g/mol) 238.37
Número MDL MFCD00009527
Clave InChI XRPVQXPWEVJKTN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-hexylbiphenyl, 4-hexyl-1,1'-biphenyl, 4-n-hexylbiphenyl, 1-hexyl-4-phenyl-benzene, acmc-20amhe, pubchem2517, 4-hexyl-1-phenylbenzene, maybridge1_001959, 1,1'-biphenyl, 4-hexyl
PubChem CID 108797
Nombre IUPAC 1-hexil-4-fenilbenceno
SMILES CCCCCCC1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-n-Hexylbiphenyl
Punto de fusión 29°C to 31°C
Densidad 0.988
Punto de ebullición 148°C to 150°C (2 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.37
Porcentaje de pureza 98%