Learn More
Bromuro de magnesio 4-(N,N-Dimetil)anilina, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 15274834
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Bromuro de magnesio 4-(N,N-Dimetil)anilina, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15274834
50 mL
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Código de producto. 15274834
Marca: Thermo Scientific Acros 450610500
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(N, N-Dimethyl)aniline magnesium bromide
CAS 7353-91-5
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Cantidad 50 mL
Densidad 0.9510g/mL
Fórmula molecular C8H10BrMgN
Fórmula lineal (CH3)2NC6H4MgBr
Número MDL MFCD00672006
Temperatura de inflamación −17°C
Gravedad específica 0.951
Sinónimo grignard reagent
Clave InChI OWWWKAXERYRWAU-UHFFFAOYSA-M
Solubilidad Solubilidad en agua: reacciona.
SMILES CN(C)C1=CC=C([Mg]Br)C=C1
Nombre IUPAC magnesio;N,N-dimetilanilina; bromuro
Peso molecular (g/mol) 224.38
PubChem CID 10933129
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.38
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-(N,N-Dimethyl)aniline magnesium bromide, 0.5M solution in THF
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Bromuro de magnesio 4-(N,N-Dimetil)anilina, Thermo Scientific Chemicals >