Learn More
4'-n-Octilbifenil-4-carbonitrilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11431190
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
The thermobarometry of thermotropic liquid crystals is feasible by the metal tube Berthelot method, and its extension in the negative-pressure range will be interesting for the study of organic compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La termobarometría de cristales líquidos termotrópicos es factible por el método de Berthelot de tubo metálico y su extensión en el rango de presión negativa es interesante para el estudio de compuestos orgánicos.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 52709-84-9
Fórmula molecular C21H25N
Peso molecular (g/mol) 291.44
Número MDL MFCD00075146
Clave InChI CSQPODPWWMOTIY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-cyano-4'-octylbiphenyl, 4'-octyl-1,1'-biphenyl-4-carbonitrile, 4-4-octylphenyl benzonitrile, 1,1'-biphenyl-4-carbonitrile, 4'-octyl, 4-octylcyanodiphenyl, k 24 liquid crystal, cb 8, 4'-octyl-4-biphenylcarbonitrile, 4'-octyl 1,1'-biphenyl-4-carbonitrile, 4-octyl-4'-cyanobiphenyl
PubChem CID 104289
Nombre IUPAC 4-(4-octilfenil)benzonitrilo
SMILES CCCCCCCCC1=CC=C(C=C1)C1=CC=C(C=C1)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-n-Octylbiphenyl-4-carbonitrile
Punto de fusión 20°C to 22°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 291.43
Porcentaje de pureza 99%