Learn More
4-Nitro-o-xileno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11357405
4-Nitro-o-xileno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11357405
100 g
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Código de producto. 11357405
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L05342.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99-51-4
Fórmula molecular C8H9NO2
Peso molecular (g/mol) 151.17
Número MDL MFCD00007268
Clave InChI HFZKOYWDLDYELC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-nitro-o-xylene, p-nitro-o-xylene, o-xylene, 4-nitro, benzene, 1,2-dimethyl-4-nitro, para-nitro-ortho-xylene, 3,4-dimethyl-1-nitrobenzene, 4-nitro-1,2-dimethylbenzene, 1,2-dimethyl-4-nitrobenzol, 3,4-dimethylnitrobenzene, ccris 3118
PubChem CID 7440
Nombre IUPAC 1,2-dimetil-4-nitrobenceno
SMILES CC1=CC=C(C=C1C)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitro-o-xylene
Punto de fusión 27°C to 31°C
Densidad 1.136
Punto de ebullición 255°C to 257°C
Cantidad 100 g
Índice de refracción 1.556
Número UN UN3447
Beilstein 2043245
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.17
Porcentaje de pureza 99%
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
1 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10132939 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/09/2023 Catalog NumberL05342.22,L05342.36
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Nitro-o-xylene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 4-Nitro-o-xylene
RUO – Research Use Only
Título del producto
4-Nitro-o-xileno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >