Learn More
Tetrafluoroborato de 4-nitrobenzendiazonio, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15441538
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
4-Nitrobenzenediazonium tetrafluoroborate is widely used as a standard reagent in organic synthesis. It is used as a dye for enterochromaffin cells. It is used for the spectrophotometric determination of common aromatic diisocyanates [toluene-2,4-diyl diisocyanate and 4,4'-methylenebis(phenyl isocyanate)] and gallic acid. It is also used for tissue staining and determination of trace phenols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El tetrafluoroborato de 4-nitrobenzendiazonio se utiliza ampliamente como reactivo estándar en la síntesis orgánica. Se utiliza como colorante para las células enterocromafines. Se utiliza para la determinación espectrofotométrica de diisocianatos aromáticos comunes [tolueno-2,4-diisocianato de diilo y 4,4′-metilenebis(isocianato de fenilo)] y ácido gálico. También se utiliza para la tinción de tejidos y la determinación de trazas de fenoles.
Solubilidad
Soluble en acetonitrilo y dimetilsulfóxido.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar en lugar fresco. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Incompatible con las bases fuertes, los agentes oxidantes fuertes y la humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 456-27-9
Fórmula molecular C6H4BF4N3O2
Peso molecular (g/mol) 236.92
Número MDL MFCD00012005
Clave InChI AFULQCYCQAHYIP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-nitrobenzenediazonium tetrafluoroborate, ccris 3641, unii-2uxo615r4o, p-nitrobenzenediazonium tetrafluoroborate, benzenediazonium, 4-nitro-, tetrafluoroborate 1-, p-nitrophenyldiazonium fluoborate, p-nitrobenzenediazonium fluoborate, 4-nitrobenzenediazonium fluoborate, p-nitrobenzenediazonium fluoroborate, 4-nitrobenzenediazonium fluoroborate
PubChem CID 68006
Nombre IUPAC 4-nitrobencenodiazonio;tetrafluoroborato
SMILES F[B-](F)(F)F.[O-][N+](=O)C1=CC=C(C=C1)[N+]#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitrobenzenediazonium tetrafluoroborate
Punto de fusión 144°C to 148°C
Cantidad 5 g
Número UN UN2923
Beilstein 3599869
Información de solubilidad Soluble in acetonitrile and dimethyl sulfoxide.
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.92
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Nitrobenzenediazonium tetrafluoroborate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 4-Nitrobenzenediazonium tetrafluoroborate