Learn More
Cloruro de 4-nitrobencenosulfonilo, 95+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10290031 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10290031 100 g Frasco de vidrio 100 g
10238083 5 g Frasco de vidrio 5 g
10791442 25 g Frasco de vidrio 25 g
3 options
Código de producto. 10290031
Marca: Thermo Scientific Acros 415851000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 98-74-8 | C6H4ClNO4S | 221.61 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98-74-8
Fórmula molecular C6H4ClNO4S
Peso molecular (g/mol) 221.61
Número MDL MFCD00007445
Clave InChI JXRGUPLJCCDGKG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-nitrobenzenesulfonylchloride, 4-nitrobenzene-1-sulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-nitro, 4-nitrobenzenesulphonyl chloride, 4-nitrophenylsulfonyl chloride, p-nitrophenylsulfonyl chloride, 4-nitrobenzenesulfonic acid chloride, p-nitrobenzenesulfonyl chloride, 4-nitrobenzenesulphonylchloride, 4-nitro-benzenesulfonyl chloride
PubChem CID 7404
Nombre IUPAC cloruro de 4-nitrobencenosulfonilo
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitrobenzenesulfonyl chloride
Nombre de nota 95%
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 75°C to 80°C
Color Amarillo a marrón
Punto de ebullición 143°C to 144°C (2.0 hPa)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal SO2ClC6H4NO2
Cantidad 100 g
Beilstein 11, 72
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.62
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo