Learn More
Ácido 4-nitrobenzoico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
4-Nitrobenzoic acid used as an intermediate for bulk drugs especially in the manufacturing of folic acid and in the manufacturing of PABA, DABA & dye intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El ácido 4-nitrobenzoico se utiliza como sustancia intermedia para los medicamentos a granel, especialmente en la fabricación de ácido fólico y en la fabricación de PABA, DABA e intermedio colorante.
Solubilidad
Muy ligeramente soluble en agua fría.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes y bases oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-Nitrobenzoic acid |
Punto de fusión | 239°C to 241°C |
Densidad | 1.61 |
Cantidad | 250 g |
Beilstein | 973593 |
Índice Merck | 14,6589 |
Información de solubilidad | Very slightly soluble in cold water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 167.12 |
Porcentaje de pureza | 99% |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
10243554 | Certificado de análisis | 13/10/2022 | A14738.30,A14738.0B,A14738.0I |
J4057B | Certificado de análisis | 22/11/2021 | A14738.30,A14738.0B,A14738.0I |
10141876 | Certificado de análisis | 22/11/2021 | A14738.30,A14738.0B,A14738.0I |
J19Y057 | Certificado de análisis | 22/11/2021 | A14738.30,A14738.0B,A14738.0I |
10222151 | Certificado de análisis | 22/11/2021 | A14738.30,A14738.0B,A14738.0I |
Seguridad y manipulación
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.