Learn More
Cloruro de 4-nitrobenzoico, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11484224
Cloruro de 4-nitrobenzoico, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11484224
250 g
Click to view available options
Cantidad:
10 g
250 g
1000 g
Código de producto. 11484224
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A12543.30
Solicitar formato a granel o personalizado
4-Nitrobenzoyl chloride is used in the preparation of polysubstituted furanonaphthoquinoines. It is also involved in Michael addition, Henry reaction, O-alkylation and cycloaddition reactions. Further, it is employed as an intermediate in active pharmaceutical ingredient and dyes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El Cloruro de 4-nitrobenzoílo se utiliza en la preparación de furanonaftoquinoquinoínas polisustituidas. También participa en la adición de Michael, la reacción de Henry, la O-alquilación y las reacciones de cicloadición. Además, se emplea como intermediario en ingredientes farmacéuticos activos y colorantes.
Solubilidad
Soluble en terahidrofurano, diclorometano, cloroformo y piridina.
Notas
Sensible a la humedad. Incompatible con agua, alcoholes, agentes oxidantes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 122-04-3
Fórmula molecular C7H4ClNO3
Peso molecular (g/mol) 185.56
Número MDL MFCD00007345
Clave InChI SKDHHIUENRGTHK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-nitrobenzoyl chloride, benzoyl chloride, 4-nitro, 4-nitrobenzoic acid chloride, p-nitrobenzoic acid chloride, benzoyl chloride, p-nitro, 4-nitro-benzoyl chloride, unii-x3h8pw2gc4, ccris 3136, 4-nitrobenzoylchloride, 4-nitro benzoyl chloride
PubChem CID 8502
Nombre IUPAC cloruro de 4-nitrobenzoilo
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(C=C1)C(Cl)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitrobenzoyl chloride
Punto de fusión 71°C to 74°C
Densidad 1.53
Punto de ebullición 155°C (15 mmHg)
Temperatura de inflamación 102°C (215°F)
Olor Characteristic
Cantidad 250 g
Número UN UN3261
Beilstein 473192
Sensibilidad Moisture sensitive
Índice Merck 14,6590
Información de solubilidad Soluble in terahydrofuran,dichloromethane,chloroform and pyridine.
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.57
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteN23E047 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha26/11/2024 Catalog NumberA1254301,A12543.09,A12543.0B,A12543.30
Número de lote10252216 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/08/2024 Catalog NumberA1254301,A12543.09,A12543.0B,A12543.30
Número de lote10242039 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/04/2024 Catalog NumberA1254301,A12543.09,A12543.0B,A12543.30
Número de lote10236771 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/11/2023 Catalog NumberA1254301,A12543.09,A12543.0B,A12543.30
Número de loteP10D043 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog NumberA12543.09,A12543.0B,A12543.30
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Nitrobenzoyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 4-Nitrobenzoyl chloride
RUO – Research Use Only
Título del producto
Cloruro de 4-nitrobenzoico, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals >