Learn More
Alcohol de 4-nitrobencilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Descripción
4-nitrobenzyl alcohol is used as the sole source of carbon and nitrogen to study the pathway for the catabolism of 4-nitrotoluene by Pseudomonas.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El alcohol de 4-nitrobencilo se utiliza como única fuente de carbono y nitrógeno para estudiar la vía del catabolismo del 4-nitrotolueno por pseudomonas.
Solubilidad
Soluble en agua (2 mg/ml a 20 °C).
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Manténgase lejos de los agentes oxidantes.
El alcohol de 4-nitrobencilo se utiliza como única fuente de carbono y nitrógeno para estudiar la vía del catabolismo del 4-nitrotolueno por pseudomonas.
Solubilidad
Soluble en agua (2 mg/ml a 20 °C).
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Manténgase lejos de los agentes oxidantes.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-Nitrobenzyl alcohol |
Punto de fusión | 92°C to 95°C |
Punto de ebullición | 185°C (12 mmHg) |
Temperatura de inflamación | 180°C (356°F) |
Cantidad | 25 g |
Beilstein | 1424026 |
Información de solubilidad | Soluble in water (2mg/ml at 20°C). |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 153.14 |
Porcentaje de pureza | 99% |