Learn More
4-Nitrocinamaldehído, predominantemente trans, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Doebner-Miller reaction the 4- nitrocinnamaldehyde and 2-methylaniline in concentrated HC1 give the corresponding 8-methyl-2-phenylquinoline (3: R = 4'-N02) directly. The asymmetric Friedel-Crafts-type alkylation in aqueous media reaction of 4-Nitrocinnamaldehydr with N-methyl indole using trifluoroacetic acid (TFA) salt of the PEG-PS-supported prolyl peptide having the polyleucine tether as a catalyst. 4-Nitrocinnamaldehyde has been used in the preparation of 2, 2?-[(E)-3-(4-nitrophenyl) prop-2-ene-1,1-diyl] bis(3-hydroxy-5, 5-dimethylcyclohex-2-en-1-one).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
En la reacción de Doebner-Miller, el 4-nitrocinamaldehído y la 2-metilanilina en HC1 concentrado dan la correspondiente 8-metil-2-fenilquinolina (3: R = 4′-N02) directamente. La alquilación asimétrica de tipo Friedel-Crafts en la reacción acuosa media de 4-nitrocinamaldehído con indol de N-metilo mediante sal de ácido trifluoroacético (TFA) del péptido prolílico soportado por PEG-PS que tiene la unión de polileucina como catalizador. El 4-nitrocinamaldehído se ha utilizado en la preparación de 2, 2′-[(E)-3-(4-nitrofenil) prop-2-ene-1,1-diil] bis(3-hidroxi-5, 5-dimetilciclohex-2-en-1-ona).
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes y del aire.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-Nitrocinnamaldehyde |
Nombre de nota | predominantly trans |
Punto de fusión | 138°C to 142°C |
Olor | Characteristic |
Cantidad | 25 g |
Beilstein | 1565424 |
Sensibilidad | Air Sensitive |
Información de solubilidad | Insoluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 177.16 |
Porcentaje de pureza | 98% |
RUO – Research Use Only