Learn More
4-Nitrofenil-beta-D-glucurónido, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10623352 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
50 miligramos
Código de producto. 10623352
Marca: Thermo Scientific Acros 336790500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10344-94-2 | C12H12NO9 | 314.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10344-94-2
Fórmula molecular C12H12NO9
Peso molecular (g/mol) 314.23
Número MDL MFCD00036210
Clave InChI QSUILVWOWLUOEU-GOVZDWNOSA-M
Sinónimo 4-nitrophenyl-beta-d-glucuronide, 4-nitrophenylglucuronide, 4-nitrophenyl beta-d-glucopyranosiduronic acid, 4-nitrophenyl beta-d-glucuronide, p-nitrophenyl beta-d-glucopyranosiduronic acid, 4-nitrophenyl b-d-glucosiduronic acid, p-nitrophenyl-b-d-glucuronide, p-nitrophenyl beta-d-glucuronide, beta-d-glucopyranosiduronic acid, 4-nitrophenyl, labeled with carbon-14, 4-nitrophenyl-beta-d-glucopyranosiduronic acid
PubChem CID 82565
Nombre IUPAC (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihidroxi-6-(4-nitrofenoxi)oxano-2-carboxilato
SMILES O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](OC2=CC=C(C=C2)[N+]([O-])=O)O[C@@H]([C@H]1O)C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitrophenyl-β-D-glucuronide
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.05% max. (p-Nitrophenol) (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 50 mg
Rotación específica −107° to −113° (20°C, 589nm) (c=1, H2O)
Información de solubilidad (1% in water) Clear colorless to light yellow
Formula Weight (peso de la fórmula) 315.24
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Líquido