Learn More
4-Nitrofenil isocianato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Descripción
4-Nitrophenyl isocyanate is used as pharmaceutical intermediates. 4-Nitrophenyl isocyanate was used in the synthesis of 2-(5-methyl-3,4-diphenyl-1H-pyrrole-2-carbonyl)-N-(4-nitrophenyl)hydrazinecarboxamide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4 nisocianato de nitrofenol se utiliza como intermedios farmacéuticos. El 4-isocianato de nitrofenilo se utilizó en la síntesis de 2-(5-metil-3,4-difenil-1H-pirrol-2-carbonyl)-N-(4-nitrofenil)hidrazinacarboxamida.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Nota
Sensible a la humedad. Almacenar en 2-8 °C. Incompatible con el agua, el calor y los agentes oxidantes.
El 4 nisocianato de nitrofenol se utiliza como intermedios farmacéuticos. El 4-isocianato de nitrofenilo se utilizó en la síntesis de 2-(5-metil-3,4-difenil-1H-pirrol-2-carbonyl)-N-(4-nitrofenil)hidrazinacarboxamida.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Nota
Sensible a la humedad. Almacenar en 2-8 °C. Incompatible con el agua, el calor y los agentes oxidantes.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-Nitrophenyl isocyanate |
Punto de fusión | 56°C to 59°C |
Punto de ebullición | 137°C to 138°C (11 mmHg) |
Temperatura de inflamación | >110°C (230°F) |
Cantidad | 5 g |
Número UN | UN3335 |
Beilstein | 389516 |
Sensibilidad | Moisture sensitive |
Información de solubilidad | Insoluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 164.12 |