Learn More
4-Nitrofenil isocianato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
39.50€ - 124.62€
CAS | 100-28-7 |
---|---|
Fórmula molecular | C7H4N2O3 |
Peso molecular (g/mol) | 164.12 |
Clave InChI | GFNKTLQTQSALEJ-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 4-nitrophenyl isocyanate, p-nitrophenyl isocyanate, benzene, 1-isocyanato-4-nitro, 4-nitrophenylisocyanate, p-nitrophenylisocyanate, isocyanic acid, p-nitrophenyl ester, 1-isocyanato-4-nitro-benzene, isocyanic acid 4-nitrophenyl ester, timtec-bb sbb006628, 4-nitrobenzenisocyanate |
PubChem CID | 66012 |
Nombre IUPAC | 1-isocianato-4-nitrobenceno |
SMILES | C1=CC(=CC=C1N=C=O)[N+](=O)[O-] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10592651
|
Thermo Scientific Acros
296700050 |
5 g | Frasco de vidrio |
39.50€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10277700
|
Thermo Scientific Acros
296700250 |
25 g | Frasco de vidrio |
124.62€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
100-28-7 | |
164.12 | |
4-nitrophenyl isocyanate, p-nitrophenyl isocyanate, benzene, 1-isocyanato-4-nitro, 4-nitrophenylisocyanate, p-nitrophenylisocyanate, isocyanic acid, p-nitrophenyl ester, 1-isocyanato-4-nitro-benzene, isocyanic acid 4-nitrophenyl ester, timtec-bb sbb006628, 4-nitrobenzenisocyanate | |
1-isocianato-4-nitrobenceno |
C7H4N2O3 | |
GFNKTLQTQSALEJ-UHFFFAOYSA-N | |
66012 | |
C1=CC(=CC=C1N=C=O)[N+](=O)[O-] |
Especificaciones
4-Nitrophenyl isocyanate | |
97.5 | |
56.0°C to 62.0°C | |
>110°C | |
97.5% min. (GC) | |
O2NC6H4NCO | |
Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in benzene and toluene | |
C1=CC(=CC=C1N=C=O)[N+](=O)[O-] | |
164.12 | |
164.12 | |
Sólido cristalino |
100-28-7 | |
100.0 | |
Amarillo | |
Auténtico | |
C7H4N2O3 | |
4-nitrophenyl isocyanate, p-nitrophenyl isocyanate, benzene, 1-isocyanato-4-nitro, 4-nitrophenylisocyanate, p-nitrophenylisocyanate, isocyanic acid, p-nitrophenyl ester, 1-isocyanato-4-nitro-benzene, isocyanic acid 4-nitrophenyl ester, timtec-bb sbb006628, 4-nitrobenzenisocyanate | |
GFNKTLQTQSALEJ-UHFFFAOYSA-N | |
1-isocianato-4-nitrobenceno | |
66012 | |
98% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Nocivo en caso de ingestión.
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Nocivo en caso de inhalación.
Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Declaración de GHS P
EN CASO DE INGESTIÓN: enjuagarse la boca.
NO inducir el vómito.
Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico si la persona se encuentra mal.
EN CASO DE INHALACIÓN:Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 202-836-3
- 4-Nitrophenyl isocyanate
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: 4-Nitrophenyl isocyanate