Learn More
Trifluorometanosulfonato de 4-nitrofenilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11308456
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11308456 5 g 5 g
11398446 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 11308456
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L17481.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 17763-80-3 | C7H4F3NO5S | 271.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17763-80-3
Fórmula molecular C7H4F3NO5S
Peso molecular (g/mol) 271.17
Número MDL MFCD00192354
Clave InChI NDTIXHNCNLKURN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trifluoromethanesulfonic acid 4-nitrophenyl ester, 4-nitrophenyltriflate, 4-nitrophenyl triflate, acmc-20amc8, 4-nitrophenyl trifluoromethyl sulfonate, 4-nitrophenyl trifluoromethanesulfonate, 1-trifluoromethylsulfonyloxy-4-nitrobenzene, 4-trifluoromethylsulfonyloxy-1-nitrobenzene
PubChem CID 549870
Nombre IUPAC (4-nitrofenol) trifluorometanosulfonato
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(OS(=O)(=O)C(F)(F)F)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitrophenyl trifluoromethanesulfonate
Punto de fusión 50°C to 54°C
Cantidad 5 g
Número UN UN2923
Beilstein 1998336
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 271.17
Porcentaje de pureza 99%