Learn More
4-Nitrofenilfosforilcolina, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 15417839
4-Nitrofenilfosforilcolina, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15417839
500 mg
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Código de producto. 15417839
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J66465.ME
Solicitar formato a granel o personalizado
O-(4-Nitrophenylphosphoryl)choline is a useful probe in the assay of Phospholipase C.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La O-(4-nitrofenilfosforil)colina es una sonda útil en el ensayo de fosfolipasa C.
Solubilidad
Soluble en agua
Notas
Sensible a la luz y a la humedad. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21064-69-7
Fórmula molecular C11H17N2O6P
Peso molecular (g/mol) 304.24
Número MDL MFCD00077834
Clave InChI NAIXASFEPQPICN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-nitrophenylphosphorylcholine, o-4-nitrophenylphosphoryl choline, 4-nitrophenylphosphorylcholine, 4-nitrophenyl 2-trimethylammonio ethyl phosphate, 4-nitrophenylphorylcholine, o-4-nitrophenyl-phosphoryl choline, 4-nitrophenyl 2-trimethylazaniumyl ethyl phosphate, 2-hydroxy 4-nitrophenoxy phosphinyl oxy-n,n,n-trimethyl-ethanaminium inner salt
PubChem CID 4307994
Nombre IUPAC fosfato de (4-nitrofenil) 2-(trimetilazanioil)etilo
SMILES C[N+](C)(C)CCOP([O-])(=O)OC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitrophenylphosphorylcholine
Punto de fusión 233°C to 235°C
Color Amarillo
Cantidad 500 mg
Beilstein 1895422
Sensibilidad Light and moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 304.24
Forma física Sólido
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteN19L004 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha21/02/2025 Catalog NumberJ66465.ME,J66465.03,J66465.MC
Número de loteW11K013 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/09/2024 Catalog NumberJ66465.ME,J66465.03,J66465.MC
Número de loteN07K023 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/02/2024 Catalog NumberJ66465.ME,J66465.03,J66465.MC
Número de loteZ09J009 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha28/12/2023 Catalog NumberJ66465.ME,J66465.03,J66465.MC
Número de loteY09J019 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/12/2023 Catalog NumberJ66465.ME,J66465.03,J66465.MC
RUO – Research Use Only
Título del producto
4-Nitrofenilfosforilcolina, Thermo Scientific Chemicals >