Learn More
4-Nitroestireno, 98 %
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
Se puede usar para introducir grupos amino en polímeros. La degradación térmica de los copolímeros de estireno-4-nitroseno (SNS) se ha estudiado mediante análisis térmico diferencial (DTA) y termogravimetría (TGA) en condiciones isotérmicas y dinámicas en nitrógeno dinámico. El 4—nitroestireno produce (4-nitrofeno1)-propiona1dehídos isoméricos en un 96 % de rendimiento.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes, luz, aire y calor. Almacenar a 4 °C.
Se puede usar para introducir grupos amino en polímeros. La degradación térmica de los copolímeros de estireno-4-nitroseno (SNS) se ha estudiado mediante análisis térmico diferencial (DTA) y termogravimetría (TGA) en condiciones isotérmicas y dinámicas en nitrógeno dinámico. El 4—nitroestireno produce (4-nitrofeno1)-propiona1dehídos isoméricos en un 96 % de rendimiento.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes, luz, aire y calor. Almacenar a 4 °C.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-Nitrostyrene |
Punto de fusión | 25°C to 28°C |
Densidad | 1.163 |
Punto de ebullición | 93°C to 96°C (3 mmHg) |
Temperatura de inflamación | 109°C (228°F) |
Índice de refracción | 1.6045 |
Cantidad | 5 g |
Sensibilidad | Light sensitive |
Información de solubilidad | Insoluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 149.15 |