Learn More
4-Nonylphenol polyethoxylate, MedChemExpress
Código de producto. 16492299
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 16492299
Marca: Medchem Express HYB1027
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
MedChemExpress 4-Nonylphenol polyethoxylate is an organic compound that is a nonionic surfactant; widely used in contraceptives for its spermicidal properties.
4-Nonylphenol polyethoxylate is an organic compound that is a nonionic surfactant
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nonylphenol polyethoxylate
CAS 26027-38-3
Color Incolora
Notas de grado de pureza Research
Cantidad 1 g
Sinónimo 4-Nonylphenol polyethoxylate Nonoxinol-9 Nonoxynol
Información de solubilidad Ethanol : 50 mg/mL (Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 45 mg/mL
SMILES CCCCCCCCCC1=CC=C(OCCO)C=C1.[n]
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Oil
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.