Learn More
4-Octino, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
59.00€ - 173.00€
CAS 1942-45-6
Fórmula molecular C8H14
Peso molecular (g/mol) 110.2
Número MDL MFCD00009471
Clave InChI GZTNBKQTTZSQNS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-octyne, dipropylacetylene, 1,2-dipropylacetylene, di-n-propylacetylene, acmc-209ey0, 4-octyne 5g, n-c3h7c.$.cc3h7, 3,3?-dihexyloxacarbocyanine iodide
PubChem CID 16029
Nombre IUPAC oct-4-ino
SMILES CCCC#CCCC
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10072920
Ver documentos
Thermo Scientific Acros
223520100
10 mL Frasco de vidrio
59.00€
10 ml
10117463
Ver documentos
Thermo Scientific Acros
223520500
50 mL Frasco de vidrio
173.00€
50 ml
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
1942-45-6
110.2
GZTNBKQTTZSQNS-UHFFFAOYSA-N
16029
CCCC#CCCC
C8H14
MFCD00009471
4-octyne, dipropylacetylene, 1,2-dipropylacetylene, di-n-propylacetylene, acmc-209ey0, 4-octyne 5g, n-c3h7c.$.cc3h7, 3,3?-dihexyloxacarbocyanine iodide
oct-4-ino
Especificaciones
4-Octyne
98.5
-103.0°C
0.7500g/mL
29°C
98% min. (GC)
CH3CH2CH2C≡CCH2CH2CH3
MFCD00009471
0.75
GZTNBKQTTZSQNS-UHFFFAOYSA-N
oct-4-ino
16029
98+%
1942-45-6
100.0
De incoloro a amarillo
131.0°C to 132.0°C
Auténtico
C8H14
1.4240 to 1.4260
01, III, 1006
4-octyne, dipropylacetylene, 1,2-dipropylacetylene, di-n-propylacetylene, acmc-209ey0, 4-octyne 5g, n-c3h7c.$.cc3h7, 3,3?-dihexyloxacarbocyanine iodide
CCCC#CCCC
110.2
110.2
Líquido
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Líquido y vapor inflamables.
Declaración de GHS P
Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas al descubierto y otras fuentes de ignición.
- No fumar.
Palabra de aviso de GHS:Advertencia
missing translation for 'einecsNumber' : 217-730-2
Nombre del producto
  • 4-Octyne
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.