Learn More
Ácido 4-oxo-4-(2-tienil)butanoico, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Oxo-4-(2-thienyl)butanoic acid |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Cantidad | 1 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 184.21 |
| Porcentaje de pureza | 97% |