missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-P-PDOT, Tocris Bioscience™

Código de producto. 18094682
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MT2 antagonist

Melatonin receptor antagonist, >300-fold selective for the MT2 (vs MT1) subtype.

Identificadores de productos químicos

CAS 134865-74-0
Fórmula molecular C19H21NO
Peso molecular (g/mol) 279.383
Clave InChI RCYLUNPFECYGDW-FUHWJXTLSA-N
Sinónimo 4p-pdot, 4-p-pdot, n-4alpha-phenyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-2alpha-yl propanamide
PubChem CID 56935196
Nombre IUPAC N-[(2R,4R)-4-phenyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-2-yl]propanamide
SMILES CCC(=O)NC1CC(C2=CC=CC=C2C1)C3=CC=CC=C3

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 4-P-PDOT
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 279.38
Porcentaje de pureza >99%
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado