missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Alcohol 4-(pentafluorotio)bencílico, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(Pentafluorothio)benzyl alcohol |
| Cantidad | 1 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 234.18 |
| Porcentaje de pureza | 97% |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido