Learn More
Acetato de 4-penteno-1-il, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11419746
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
11419746 5 g 5 g
11429746 25 g 25 g
2 options
Código de producto. 11419746
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B20258.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 1576-85-8 | C7H12O2 | 128.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1576-85-8
Fórmula molecular C7H12O2
Peso molecular (g/mol) 128.17
Número MDL MFCD00008723
Clave InChI LVHDNIMNOMRZMF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-pentenyl acetate, 4-penten-1-yl acetate, 5-acetoxy-1-pentene, unii-v4sif0mabv, pent-4-en-1-yl acetate, pent-4-ene-1-yl acetate, ch3c o o ch2 3ch=ch2, v4sif0mabv, 4-penten-1-ol acetate, 4-pentenyl acetate #
PubChem CID 74096
ChEBI CHEBI:87515
Nombre IUPAC Acetato de pent-4-enilo
SMILES CC(=O)OCCCC=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Penten-1-yl acetate
Densidad 0.91
Punto de ebullición 144°C to 146°C
Temperatura de inflamación 46°C (115°F)
Fórmula lineal CH3CO2(CH2)3CH=CH2
Índice de refracción 1.418
Cantidad 5 g
Número UN UN3272
Beilstein 1747236
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.17
Porcentaje de pureza 98%