Learn More
Ácido 4-fenoxibenzoico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Descripción
4-Phenoxybenzoic acid can block DNA binding of the human papillomarvirus (HPV) E2 protein. It is employed as an intermediate of Sitafloxacin, which is a fluoroquinolone antibiotic that shows promise in the treatment of Buruli ulcer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 4-fenoxibenzoico puede bloquear la unión al ADN de la proteína E2 del virus del papiloma humano (HPV). Se emplea como un intermedio de la sitafloxacina, que es un antibiótico de fluoroquinolonas con gran potencial para el tratamiento de la úlcera de Buruli.
Solubilidad
Turbidez muy débil en metanol caliente.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes y bases. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
El ácido 4-fenoxibenzoico puede bloquear la unión al ADN de la proteína E2 del virus del papiloma humano (HPV). Se emplea como un intermedio de la sitafloxacina, que es un antibiótico de fluoroquinolonas con gran potencial para el tratamiento de la úlcera de Buruli.
Solubilidad
Turbidez muy débil en metanol caliente.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes y bases. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-Phenoxybenzoic acid |
Punto de fusión | 160°C to 164°C |
Cantidad | 5 g |
Beilstein | 2212463 |
Información de solubilidad | Very faint turbidity in hot methanol. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 214.22 |
Porcentaje de pureza | 99% |