Learn More
Cloruro de 4-fenoxibenzoílo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10769225
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
CAS 1623-95-6
Fórmula molecular C13H9ClO2
Peso molecular (g/mol) 232.663
Clave InChI AOOZVQGGMFGGEE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 74193
Nombre IUPAC cloruro de 4-fenoxibenzoílo
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=C(C=C2)C(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Phenoxybenzoyl chloride
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 5 g
Sinónimo benzoyl chloride, 4-phenoxy, p-phenoxybenzoyl chloride, 4-phenoxybenzoylchloride, benzoyl chloride,4-phenoxy, p-phenoxybenzoylchloride, 4-phenoxy benzoyl chloride, 4-phenoxy-benzoyl chloride, 4-phenoxybenzoyl chlo-ride, benzoyl chloride, p-phenoxy, 4-phenoxyphenylcarbonyl chloride
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.67
Porcentaje de pureza 97%