Learn More
4-Fenil-5-(trifluorometil)tiofen-3-amina, ≥97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-Phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophen-3-amine |
% mín. CAS | 97.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Cantidad | 5 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 243.25 |
Porcentaje de pureza | 97% |