Learn More
Ácido 4-fenilcinámico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
50 g
Descripción
4-Phenylcinnamic acid is used as pharmaceutical intermediates and for chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 4-fenilcinámico se utiliza como intermediario farmacéutico y en la investigación química.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, y en un recipiente cerrado herméticamente. Con buena ventilación. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
El ácido 4-fenilcinámico se utiliza como intermediario farmacéutico y en la investigación química.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, y en un recipiente cerrado herméticamente. Con buena ventilación. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-Phenylcinnamic acid |
Punto de fusión | 224°C to 228°C |
Cantidad | 50 g |
Beilstein | 1955124 |
Información de solubilidad | Slightly soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 224.27 |
Porcentaje de pureza | 98% |