Learn More
4α-Phorbol 12-Myristate 13-Acetate, MP Biomedicals™
Código de producto. 15937285 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
15937285 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 15937285
Marca: MP Biomedicals 0218388205
Synonym: Phorbol 12-Myristate 13-Acetate, 12-O-Tetradecanoylphorbol-13-Acetate, Tetradecanoylphorbol Acetate
Negative control for phorbol ester activation of protein kinase C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 63597-44-4
Cantidad 5 mg
Fórmula molecular C36H56O8
Forma física Sólido
Pureza ≥99%
Clave InChI PHEDXBVPIONUQT-LQLWEASQSA-N
SMILES CCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@@H]1[C@@H](C)[C@]2(O)[C@@H]3C=C(C)C(=O)[C@]3(O)CC(CO)=C[C@H]2[C@@H]2C(C)(C)[C@]12OC(C)=O
Nombre IUPAC (1S,2S,6S,10S,11R,13S,14R,15R)-13-(acetyloxy)-1,6-dihydroxy-8-(hydroxymethyl)-4,12,12,15-tetramethyl-5-oxotetracyclo[8.5.0.0²,⁶.0¹¹,¹³]pentadeca-3,8-dien-14-yl tetradecanoate
Peso molecular (g/mol) 616.84
compliance-icons
Nombre del producto
  • phorbol-1,2-myristate-1,3-acetate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: phorbol-1,2-myistate-1,3-acetate
Unless specified otherwise, MP Biomedical™'s products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.