Learn More
Éster de pinacol de ácido 4-[(terc-butoxicarbonilamino)metil]fenilborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
91.25€ - 370.85€
CAS 330794-35-9
Fórmula molecular C18H28BNO4
Peso molecular (g/mol) 333.24
Número MDL MFCD06409942
Clave InChI CUDCEJRRWNIPDL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-n-boc-aminomethyl phenylboronic acid pinacol ester, tert-butyl 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzylcarbamate, 4-n-boc-amino methyl phenylboronic acid pinacol ester, 4-tert-butoxycarbonylaminomethyl phenylboronic acid, pinacol ester, tert-butyl n-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl carbamate, 4-tert-butoxycarbonylaminomethyl phenylboronic acid pinacol ester, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-benzyl-carbamic acid tert-butyl ester, pubchem5247, 4-n-boc-aminomethyl phenylboronic acid,pinacol esterMostrar másMostrar menos
PubChem CID 3415442
Nombre IUPAC terc-butilo N-[[4-(4,4,5,5-tetrametilo-1,3,2-dioxaborolan-2-il)fenil]metil]carbamato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCC1=CC=C(C=C1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11916061
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
444640010
1 g
91.25€
1 g
11936061
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
444640050
5 g
370.85€
5 g
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Mostrar más
Videos
Seguridad y manipulación
Mostrar más
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Título del producto
Éster de pinacol de ácido 4-[(terc-butoxicarbonilamino)metil]fenilborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals