Learn More
4'-terc-Butilo-2-cloroacetofenona, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11358966
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11358966 1 g 1 g
11368966 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11358966
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L20156.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21886-62-4
Fórmula molecular C12H15ClO
Peso molecular (g/mol) 210.70
Número MDL MFCD00171621
Clave InChI LTHPBRNHHJIQME-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-tert-butylphenacyl chloride, 2-chloro-4'-tert-butylacetophenone, 1-4-tert-butylphenyl-2-chloroethanone, 1-4-tert-butyl phenyl-2-chloroethanone, 4-tert-butylphenacylchloride, ethanone, 2-chloro-1-4-1,1-dimethylethyl phenyl, 1-4-tert-butyl-phenyl-2-chloro-ethanone, 4'-tert-butyl-2-chloroacetophenone, 1-4-tert-butylphenyl-2-chloroethan-1-one, 2-chloro-4-tert-butylacetophenone
PubChem CID 229661
Nombre IUPAC 1-(4-terc-butilfenil)-2-cloroetanona
SMILES CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)C(=O)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-tert-Butyl-2-chloroacetophenone
Punto de fusión 36°C
Punto de ebullición 142°C to 146°C (1 mmHg)
Índice de refracción 1.534
Cantidad 1 g
Beilstein 1211242
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.71
Porcentaje de pureza 97%