Learn More
4-(terc-Butil)bencilbromuro, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10408872
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18880-00-7
Fórmula molecular C11H15Br
Peso molecular (g/mol) 227.14
Número MDL MFCD00000180
Clave InChI QZNQSIHCDAGZIA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-tert-butylbenzyl bromide, p-tert-butylbenzyl bromide, 1-bromomethyl-4-tert-butyl benzene, 4-tert-butylbenzylbromide, 1-bromomethyl-4-tert-butylbenzene, 4-tert-butyl benzylbromide, p-t-butylbenzyl bromide, 1-bromomethyl-4-1,1-dimethylethyl benzene, 4-t-butylbenzylbromide, 4-tert-buthylbenzyl bromide
PubChem CID 87836
Nombre IUPAC 1-(bromometilo)-4-terc-butilbenceno
SMILES CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(tert-Butyl)benzylbromide
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 8°C to 12°C
Color Amarillo
Densidad 1.2360g/mL
Punto de ebullición 90°C to 94°C (1.5 mmHg)
Temperatura de inflamación >109°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)3CC6H4CH2Br
Índice de refracción 1.5445 to 1.5465
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.236
Formula Weight (peso de la fórmula) 227.14
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-(tert-Butyl)benzylbromide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.