Learn More
Ácido 4-(tetrazol-5-il)fenilborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11946761
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 179942-55-3
Fórmula molecular C7H7BN4O2
Peso molecular (g/mol) 189.97
Número MDL MFCD06739099 MFCD11044435
Clave InChI DXUPJOQUAAVAGV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-2h-tetrazol-5-yl phenyl boronic acid, 4-2h-tetrazol-5-yl phenylboronic acid, 4-tetrazol-5-yl phenylboronic acid, 4-2h-tetrazol-5-yl-phenylboronic acid, 4-1h-tetrazol-5-yl-phenylboronic acid, 4-2h-1,2,3,4-tetrazol-5-yl phenyl boronic acid, 4-1h-1,2,3,4-tetrazol-5-yl phenylboronic acid, 4-2h-1,2,3,4-tetrazol-5-yl phenylboronic acid, 4-1htetrazol-5-yl phenylboronic acid
PubChem CID 46737995
Nombre IUPAC ácido [4-(2H-tetrazol-5-il)fenil]borónico
SMILES OB(O)C1=CC=C(C=C1)C1=NNN=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Tetrazol-5-yl)phenylboronic acid
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (HPLC)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.97
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-(Tetrazol-5-yl)phenylboronic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.