Learn More
Ácido 4-tiazolcarboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Thiazolecarboxylic acid |
| Punto de fusión | 195.0°C to 199.0°C |
| Pérdida por secado | 3% max. |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 96% min. (HPLC) |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 1,1,4,4-tetraethoxy-2-butyne, 2-butyne,1,1,4,4-tetraethoxy |
| Clave InChI | QJVVNQLFPMBGLC-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CCOC(C#CC(OCC)OCC)OCC |
| Nombre IUPAC | 1,1,4,4-tetraetoxibut-2-ino |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 4-Thiazolecarboxylic acid
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.