Learn More
4-Tien-2-iltetrahidropiran-4-carbaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10693825
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Código de producto. 10693825
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC62204CB
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 906352-93-0
Fórmula molecular C10H12O2S
Peso molecular (g/mol) 196.264
Número MDL MFCD09817517
Clave InChI BMUZFVLYGIZNAH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-thiophen-2-yl oxane-4-carbaldehyde, 4-thien-2-yltetrahydropyran-4-carbaldehyde, 4-thien-2-yltetrahydro-2h-pyran-4-carboxaldehyde, 4-thiophen-2-yl tetrahydro-2h-pyran-4-carbaldehyde, 4-thiophen-2-yltetrahydropyran-4-carbaldehyde, 4-2-thienyl-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-carbaldehyde
PubChem CID 24229666
Nombre IUPAC 4-tiofen-2-iloxano-4-carbaldehído
SMILES C1COCCC1(C=O)C2=CC=CS2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Thien-2-yltetrahydropyran-4-carbaldehyde
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.27
Porcentaje de pureza 97%