Learn More
Ácido 4-tien-2-iltetrahidropirano-4-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10745425
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10745425 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10432644 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10322305 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
3 options
Código de producto. 10745425
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC62201DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 880166-18-7
Fórmula molecular C10H12O3S
Peso molecular (g/mol) 212.26
Número MDL MFCD09817516
Clave InChI VWYOZQWRYINSBP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-thiophen-2-yl oxane-4-carboxylic acid, 4-thien-2-yltetrahydropyran-4-carboxylic acid, 4-thien-2-yltetrahydro-2h-pyran-4-carboxylic acid, 2h-pyran-4-carboxylicacid, tetrahydro-4-2-thienyl, 4-thiophen-2-yl tetrahydro-2h-pyran-4-carboxylic acid, 4-thiophen-2-yl oxan-4-carboxylic acid, 4-2-thienyl tetrahydropyran-4-carboxylic acid, 4-thien-2-yl tetrahydro-2h-pyran-4-carboxylic acid, 4-2-thienyl-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-carboxylic acid
PubChem CID 19066254
SMILES OC(=O)C1(CCOCC1)C1=CC=CS1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-thien-2-yltetrahydropyran-4-carboxylic acid
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Nombre IUPAC ácido 4-(tiofen-2-il)oxano-4-carboxílico
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.27
Porcentaje de pureza 97%