Learn More
(4-Tien-2-iltetrahidropiran-4-il)metil tolueno-4-sulfonato, 97 %, Thermo Scientific™
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (4-Thien-2-yltetrahydropyran-4-yl)methyl toluene-4-sulfonate |
| % mín. CAS | 96.5 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Cantidad | 250 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 352.47 |
| Porcentaje de pureza | 97% |