Learn More
4-(Trifluorometoxi)anilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11453427
4-(Trifluorometoxi)anilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11453427
5 g
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Código de producto. 11453427
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A17208.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 461-82-5
Fórmula molecular C7H6F3NO
Peso molecular (g/mol) 177.126
Número MDL MFCD00041314
Clave InChI XUJFOSLZQITUOI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-trifluoromethoxy aniline, 4-trifluoromethoxy-phenylamine, 4-trifluoromethoxy benzenamine, p-trifluoromethoxyaniline, 4-trifluoroethoxy aniline, benzenamine, 4-trifluoromethoxy, unii-p40l42cvf6, alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-anisidine, p-aminotrifluoromethoxybenzene, 4-amino-alpha,alpha,alpha-trifluoroanisole
PubChem CID 600848
Nombre IUPAC 4-(trifluorometoxi)anilina
SMILES C1=CC(=CC=C1N)OC(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Trifluoromethoxy)aniline
Densidad 1.31
Punto de ebullición 73°C to 75°C (10 mmHg)
Temperatura de inflamación 81°C (178°F)
Olor Characteristic
Índice de refracción 1.463
Cantidad 5 g
Número UN UN2810
Beilstein 2090209
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.13
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10220290 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/08/2024 Catalog NumberA17208.06,A17208.14
Número de lote10220290 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberA17208.06,A17208.14
Número de lote10196558 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberA17208.06,A17208.14
Número de lote10177421 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberA17208.06,A17208.14
Número de lote10098738 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberA17208.06,A17208.14
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
RUO – Research Use Only
Título del producto
4-(Trifluorometoxi)anilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >