Learn More
4-(Trifluorometil)fenilhidrazina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11383156
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11383156 1 g 1 g
11393156 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11383156
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L12436.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 368-90-1 | C7H7F3N2 | 176.14 g/mol
4-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4-(trifluorometil)fenilhidraina es una importante materia prima y se utiliza como intermedio en la síntesis orgánica,los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar a 4 °C. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 368-90-1
Fórmula molecular C7H7F3N2
Peso molecular (g/mol) 176.14
Número MDL MFCD00042508
Clave InChI DBNLGTYGKCMLLR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-trifluoromethyl phenylhydrazine, 4-trifluoromethyl phenyl hydrazine, 4-trifluoromethylphenylhydrazine, p-trifluoromethylphenylhydrazine, hydrazine, 4-trifluoromethyl phenyl, p-trifluoromethyl phenylhydrazine, 4-trifluoromethyl-phenylhydrazine, 4-trifluoromethyl-phenyl-hydrazine
PubChem CID 136200
Nombre IUPAC [4-(trifluorometil)fenil]hidracina
SMILES NNC1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine
Punto de fusión 60°C to 64°C
Punto de ebullición 119°C to 121°C (17 mmHg)
Cantidad 1 g
Beilstein 743759
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.14
Porcentaje de pureza 95%