Learn More
Ácido 4-(trifluorometilsulfona)fenilacético, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Specifications
Nombre del producto químico o material | 4-(Trifluoromethylsulfony)phenylacetic acid |
CAS | 1099597-82-6 |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Fórmula molecular | C9H7F3O4S |
Cantidad | 1 g |
Sinónimo | 4-trifluoromethylsulfony phenylacetic acid, 2-4-trifluoromethyl sulfonyl phenyl acetic acid, 4-trifluoromethanesulfonylphenyl acetic acid, 4-trifluoromethanesulfonyl phenyl acetic acid, 4-trifluoromethylsulfonyl phenylacetic acid, 2-4-trifluoromethylsulfonyl phenyl acetic acid |
Clave InChI | FIEUCHICQSJBAU-UHFFFAOYSA-N |
Peso molecular (g/mol) | 268.21 |
PubChem CID | 40427164 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 268.21 |
Show More |