Learn More
4-Vinilpiridina, 96 %, estabilizado con 100 ppm de hidroquinona, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
500 mL
Descripción
4-Vinylpyridine acts as a co-monomer in styrene-butadiene polymers to promote adhesion between the rubber compound and supporting fibers (or cords) in tires, belts and hoses. It serves as an intermediate for manufacturing chemicals and pharmaceuticals. Further, it is used as a reagent for the modification of cysteine. In addition to this, it is used to make poly(4-vinylpyridine) and elastomers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4-vinilpiridina actúa como comonómero en polímeros de estireno-butadieno para promover la adhesión entre el compuesto de caucho y las fibras de soporte (o cordones) en neumáticos, correas y mangueras. También como intermedio para la fabricación de productos químicos y farmacéuticos, y se utiliza como reactivo para la modificación de la cisteína. Además, se utiliza para hacer poli(4-vinilpiridina) y elastómeros.
Solubilidad
Miscible con agua, cloroformo, etanol, ácidos diluidos, alcohol, hidrocarburos, ésteres y cetonas.
Notas
Sensible a la luz. Incompatible con ácidos fuertes, agentes oxidantes fuertes, radiación ultravioleta e iniciadores de radicales libres.
La 4-vinilpiridina actúa como comonómero en polímeros de estireno-butadieno para promover la adhesión entre el compuesto de caucho y las fibras de soporte (o cordones) en neumáticos, correas y mangueras. También como intermedio para la fabricación de productos químicos y farmacéuticos, y se utiliza como reactivo para la modificación de la cisteína. Además, se utiliza para hacer poli(4-vinilpiridina) y elastómeros.
Solubilidad
Miscible con agua, cloroformo, etanol, ácidos diluidos, alcohol, hidrocarburos, ésteres y cetonas.
Notas
Sensible a la luz. Incompatible con ácidos fuertes, agentes oxidantes fuertes, radiación ultravioleta e iniciadores de radicales libres.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-Vinylpyridine |
Nombre de nota | stabilized with 100ppm hydroquinone |
Densidad | 0.984 |
Punto de ebullición | 58°C to 61°C (12 mmHg) |
Temperatura de inflamación | 51°C (124°F) |
Índice de refracción | 1.551 |
Cantidad | 100 mL |
Número UN | UN3073 |
Beilstein | 104506 |
Información de solubilidad | Miscible with water,chloroform,ethanol,dilute acids,alcohol,hydrocarbons,esters and ketones. |