Learn More
Thermo Scientific™ Gradilla de 4 vías Flipper™, naranja fluorescente
Tienda MBP Molecular BioProducts Productos
Click to view available options
Color:
Naranja fosforito
Rosa fluorescente
Verde fluorescente
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
Descripción
Hold thirty-two 0.5mL, thirty-two 1.5mL, twelve 15mL or four 50mL tubes, each on a different side, using Thermo Scientific™ 4-Way Flipper™ Racks.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Rack Flipper de 4 vías |
| Descripción | Rack Flipper de 4 vías |
| Color | Naranja fosforito |
| Admite | 0,5 ml, 15 ml, Tubos (50 ml) |
| Posiciones | En uno de los lados, según el tamaño, 32 tubos de 0,5 ml, 32 de 1,5 ml, 12 de 15 ml o 4 de 50 ml |
| Forma | Rectángulo |