Learn More
Masterflex™ Llave de paso de 4 vía
Utilice estas llaves de paso para una gran variedad de aplicaciones. Las llaves de paso de 4 vías Cole-Parmer™ cuentan con un cuerpo de PC y un tubo de HDPE.
48.50€ - 77.45€
Especificaciones
Tipo | Llave de paso |
---|---|
Material | Policarbonato, Polietileno de alta densidad (HPDE) |
Plug Material | Policarbonato y HDPE |
Outlet Port | Luer Lock macho o Luer Slip macho |
Código de producto | Marca | Connectors | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Connectors | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11742683
|
Masterflex™
30600-04 |
Luer-Lock macho |
77.45€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11762673
|
Masterflex™
30600-03 |
Luer, Slip macho | N/A | ||||||
Descripción
Use these stopcocks for a variety of applications. Cole-Parmer™ 4-way Stopcocks feature a PC body and an HDPE stem.
- Llave de paso de cuatro vías
- Elija llaves de paso con un Luer Lock macho o un Luer Slip macho
- El mango gira 360 grados en las llaves de paso de cuatro vías
Especificaciones
Llave de paso | |
Policarbonato, Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
Policarbonato y HDPE | |
Luer Lock macho o Luer Slip macho |