Learn More
RETSCH 400 dia. x 65 mmH Stainless Steel Test Sieve, ASTM Certified, Millimeter Pore Sizes
Marca:  RETSCH 60.167.009500
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10034911
  • 377.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 28-02-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Especificaciones
1Each
Tamiz de pruebas
Acero inoxidable
65 mm
400mm
Acero inoxidable
9,5mm
ASTM E 11
Agitador AS 450
Para la separación, fraccionamiento, determinación del tamaño de partículas
Acero inoxidable