Learn More
RETSCH 400 dia. x 65 mmH Stainless Steel Test Sieve, ASTM Certified, Millimeter Pore Sizes
Marca: RETSCH 60.167.013200
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
1Each | |
Tamiz de pruebas | |
Acero inoxidable | |
65 mm | |
400mm | |
Acero inoxidable |
13,2mm | |
ASTM E 11 | |
Agitador AS 450 | |
Para la separación, fraccionamiento, determinación del tamaño de partículas | |
Acero inoxidable |