Learn More
RETSCH 400 dia. x 65mmH Stainless Steel Test Sieve, ISO Certified
Marca: RETSCH 60.166.000038
Detalles adicionales : Peso : 1.60000kg
Especificaciones
Acero inoxidable | |
Acero inoxidable | |
1Cada una | |
Tamiz de pruebas | |
Acero inoxidable | |
65 mm |
Para la separación, fraccionamiento, determinación del tamaño de partículas | |
400mm | |
38 μm | |
ISO 3310/1 | |
Agitador AS 450 |