Learn More
Stomacher™ 400 Eco Bags
The Eco bags are designed to offer the same high quality as our regular blender bags, but with a reduced amount of plastic usage and waste. These bags are tailored to work seamlessly with the Stomacher™ EVO without affecting any existing protocols.
47.30€ - 50.70€
Especificaciones
Tipo de producto Blender Bag
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Tipo de tapón Open
Grosor (métrico) 65 μm
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Dimensiones (L x An) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Dimensiones (L x An) Precio Cantidad y disponibilidad  
17724409
Ver documentos
Stomacher™
BA6241
17.7 x 20 cm
50.70€
paquete de 500
Fecha estimada de envío: 07-01-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
17734409
Ver documentos
Stomacher™
BA6341
15.5 x 20 cm
47.30€
paquete de 500
Fecha estimada de envío: 07-01-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • 30% smaller bags, reduces plastic use and waste
  • For use with Stomacher™ EVO lab blender only
Especificaciones
Especificaciones
Blender Bag
Not Autoclavable
Open
65 μm